Wichtige Dokumente
681318
N-Boc-Piperidin-3-Methanol
97%
Synonym(e):
N-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
77-81 °C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CO)C1
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-5-9(7-12)8-13/h9,13H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for synthesis of:
- Pim-1 inhibitors
- Vasopressin1b receptor antagonists
- CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
- Amide CCR5 antagonist
- PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps
- Human GnRH receptor antagonists
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?