Merck
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-Piperidinethanol
97%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-4-piperidinethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves