Merck
681121
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-methylphenol
97%
Synonym(e):
4-Brom-o-kresol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-67 °C
SMILES String
Cc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChIKey
IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)