Merck
68090
Sigma-Aldrich
4-Methyl-nonan
≥98.0%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.28
Beilstein:
1718841
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0%
Brechungsindex
n20/D 1.413
bp
163-166 °C (lit.)
Dichte
0.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC(C)CCC
InChI
1S/C10H22/c1-4-6-7-9-10(3)8-5-2/h10H,4-9H2,1-3H3
InChIKey
IALRSQMWHFKJJA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)