Merck
680192
Sigma-Aldrich
2,2-Bis((4S)-(-)-4-isopropyloxazolin)propan
96%
Synonym(e):
S-4,5-Dihydro-2-(2-((S)-4,5-dihydro-4-isopropyloxazol-2-yl)-propan-2-yl)-4-isopropyloxazol
Größe auswählen
500 MG
72,00 €
72,00 €
Listenpreis144,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
72,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
72,00 €
Listenpreis144,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]/D -121 to -113°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4665
Dichte
0.9864 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC(C)[C@H]1COC(=N1)C(C)(C)C2=N[C@H](CO2)C(C)C
InChI
1S/C15H26N2O2/c1-9(2)11-7-18-13(16-11)15(5,6)14-17-12(8-19-14)10(3)4/h9-12H,7-8H2,1-6H3/t11-,12-/m1/s1
InChIKey
XFZUPCITFHSROM-VXGBXAGGSA-N
Anwendung
Bisoxazoline ligand - chiral catalyst for asymetric synthesis.[1]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organic Syntheses, 83, 97-97 (2005)
Artikel
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.