Wichtige Dokumente
405973
2,2′-Bis[(4S)-4-benzyl-2-oxazolin]
98%
Synonym(e):
(S,S)-4,4′-Dibenzyl-2,2′-bi-(2-oxazolin), (S,S)-2,2′-Bis-(4-benzyl-2-oxazolin)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −40.6°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
C1OC(=N[C@H]1Cc2ccccc2)C3=N[C@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C20H20N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)11-17-13-23-19(21-17)20-22-18(14-24-20)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2/t17-,18-/m0/s1
InChIKey
OIEQQWQZUYZCRJ-ROUUACIJSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
BOX ligand complex enhances catalytic enantioselective aziridination of styrene, with phenyl substituents proving superior over t-Bu groups.