Merck
680168
Sigma-Aldrich
3-Fluorpiperidin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10FN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].FC1CCCNC1
InChI
1S/C5H10FN.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChIKey
RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)