Merck
679402
Sigma-Aldrich
1-Isopropenyl-2-Benzimidazolidinon
97%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-1-(1-methylethenyl)-2H-benzimidazol-2-on, 1-(2-Propenyl)-2-benzimidazolidinon
Größe auswählen
5 G
30,45 €
30,45 €
Listenpreis60,90 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
30,45 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
30,45 €
Listenpreis60,90 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C
SMILES String
CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13)
InChIKey
XFASJWLBXHWUMW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)