Merck
679127
Sigma-Aldrich
7-Bromisatin
96%
Synonym(e):
7-Bromindol-1H-2,3-dion
Größe auswählen
1 G
32,10 €
32,10 €
Listenpreis64,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
32,10 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
32,10 €
Listenpreis64,20 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-198 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Brc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChIKey
OCVKSIWBTJCXPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Cale C Streeter et al.
Biochemistry, 58(17), 2260-2268 (2019-04-10)
The continued rise of antibiotic-resistant infections coupled with the limited pipeline of new antimicrobials highlights the pressing need for the development of new antibacterial agents. One potential pathway for new agents is de novo purine biosynthesis as studies have shown