Merck
679119
Sigma-Aldrich
7-Fluorindol-1H-2,3-dion
96%
Synonym(e):
7-Fluorisatin
Größe auswählen
5 G
102,00 €
102,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
102,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4FNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
192-196 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChIKey
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)