Merck
679062
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-Chlorpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
197-205 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-7-2-1-3(6)8-4/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChIKey
LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)