Merck
678309
Sigma-Aldrich
Palmitinsäure-16-13C,16,16,16-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CD3(CH2)14CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1D3
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-KQORAOOSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)