Merck
329177
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Chlor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchlorid
99%
Größe auswählen
5 G
59,00 €
59,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
59,00 €
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
59,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D −29°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
hydroxyl
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H15ClNO.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/t6-;/m1./s1
InChIKey
CSPHGSFZFWKVDL-FYZOBXCZSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Alison E Dowey et al.
Chirality, 28(4), 299-305 (2016-02-18)
Cationic trialkylammonium-substituted α-, β-, and γ-cyclodextrins containing trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propylammonium substituent groups were synthesized and analyzed for utility as water-soluble chiral nuclear magnetic resonance (NMR) solvating agents. Racemic and enantiomerically pure (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethyl-, triethyl-, and tri-n-propyl ammonium chloride were synthesized