Merck
678058
Sigma-Aldrich
2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-yliden)-methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrol Monohydrochlorid
97%
Synonym(e):
3,3′,5,5′-Tetramethyl-1H,2′H-2,2′-methanylyliden-bis-pyrrol-hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H17ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
220-224 °C
SMILES String
Cl.CC1=NC(=C\c2[nH]c(C)cc2C)\C(C)=C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-8-5-10(3)14-12(8)7-13-9(2)6-11(4)15-13;/h5-7,14H,1-4H3;1H/b13-7+;
InChIKey
SONPMPUHCHDTQZ-FTPOTTDRSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)