Merck
637149
Sigma-Aldrich
Eisen-Nickel-Oxid
nanopowder, <50 nm particle size (APS), ≥98% trace metals basis
Synonym(e):
Di-eisen-nickel-tetroxid
Größe auswählen
25 G
103,00 €
100 G
316,00 €
103,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
103,00 €
100 G
316,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Fe2NiO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.38
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
103,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
<50 nm (APS)
Dichte
5.368 g/mL at 25 °C (lit.)
Schüttdichte
0.89 g/mL
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Ni].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.Ni.4O
InChIKey
NQNBVCBUOCNRFZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Iron nickel oxide (Fe2O3/NiO) nanopowder is a class of nanomaterial with properties such as superior magnetic, electrical and selective absorption. It can be used as an additive in the formation of membranes for water treatment. [1]
Anwendung
Fe2O3/NiO can be used for applications such as:
  • fabrication of magnetic nanofiber for data storage and transfer[2]
  • electrocatalysts for the splitting of alkaline water[3]
  • formation of composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis[4]
Physikalische Form
Nearly spherical crystalline morphology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Iron-doped nickel oxide nanocrystals as highly efficient electrocatalysts for alkaline water splitting
Fominykh K, et al.
ACS Nano, 9(5), 5180-5188 (2015)
Electrospinning synthesis of bimetallic nickel-iron oxide/carbon composite nanofibers for efficient water oxidation electrocatalysis
Chen H, et al.
ChemCatChem, 8(5), 992-1000 (2016)
Xing Guo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(18) (2020-09-20)
For the first time, a novel NiFe2O4/paper-based magnetoelastic (ME) biosensor was developed for rapid, sensitive, and portable detection of human serum albumin (HSA). Due to the uniquely magnetoelastic effect of NiFe2O4 nanoparticles and the excellent mechanical properties of the paper
Magnetic nanofiber mats for data storage and transfer
Dopke C, et al.
Nanomaterials, 9(1), 92-92 (2019)
Preparation and characterization of ion-selective polyvinyl chloride based heterogeneous cation exchange membrane modified by magnetic iron-nickel oxide nanoparticles
Hosseini SM, et al.
Desalination, 284, 191-199 (2012)
Artikel
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.