Merck
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-Oxopiperidin-2-Carboxylsäure
95%
Synonym(e):
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolinsäure
Größe auswählen
1 G
154,00 €
154,00 €
Listenpreis220,00 €Sparen Sie 30%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
154,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
154,00 €
Listenpreis220,00 €Sparen Sie 30%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChIKey
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)