Merck
676071
Sigma-Aldrich
Acrylsäure-1-13C, 2,3,3-d3-hydroxyethylester
97% (CP), 99 atom % 13C, 98 atom % D, contains 4-methoxyphenol as stabilizer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC4D3H5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
97% (CP)
Enthält
4-methoxyphenol as stabilizer
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCCO
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-5(7)8-4-3-6/h2,6H,1,3-4H2/i1D2,2D,5+1
InChIKey
OMIGHNLMNHATMP-YJHZBZHESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)