Merck
675601
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis[(2R,5R)-2,5-Dimethylphospholano]ferrocen
≥97%
Synonym(e):
R,R-Me-Ferrocelan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99.9-101.5 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C[Fe]C.C[C@@H]1CC[C@@H](C)P1[C@H]2CCCC2.C[C@@H]3CC[C@@H](C)P3[C@@H]4CCCC4
InChI
1S/2C11H21P.2CH3.Fe/c2*1-9-7-8-10(2)12(9)11-5-3-4-6-11;;;/h2*9-11H,3-8H2,1-2H3;2*1H3;/t2*9-,10-;;;/m11.../s1
InChIKey
TZPGMNOFYCAGIA-UIBZXYQVSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technoligies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Ferrocelane is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.