Merck
324582
Sigma-Aldrich
Iodethan-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonym(e):
Ethyliodid-d5
Größe auswählen
1 G
112,00 €
5 G
365,00 €
112,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
112,00 €
5 G
365,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CD3CD2I
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.00
Beilstein:
1840101
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
112,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Enthält
copper as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-108 °C (lit.)
Dichte
2.013 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChIKey
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)