Wichtige Dokumente
674710
3-Methoxy-1-propin-1-yl-boronsäure-pinakolester
96%
Synonym(e):
2-(3-Methoxy-1-propin-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-(1,3,2)-dioxaborolan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.45
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COCC#CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)7-6-8-12-5/h8H2,1-5H3
InChIKey
BJDZPOHVHLSGDP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)