Merck
672823
Sigma-Aldrich
2-Brom-3′-chloracetophenon
97%
Synonym(e):
3-Chlorphenacylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
InChIKey
KJVRURZDIOVSSQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Substrate used in a one-step preparation of symmetrical 1,4-diketones in the presence of Zn-I2.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, 1750-1750 (2004)