Merck
671290
Sigma-Aldrich
(2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure-dibenzylamid
99% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
99% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -58.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-17-11-18(20-12-17)19(23)21(13-15-7-3-1-4-8-15)14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18,20,22H,11-14H2/t17-,18+/m1/s1
InChIKey
ONGZRIRZKQFXRQ-MSOLQXFVSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)