Merck
671223
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2-Amino-1,2-Diphenylethanol
≥99.5% (HPLC)
Größe auswählen
500 MG
207,00 €
207,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
207,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
Beilstein:
2806217
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
207,00 €
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -124±3°, c = 0.87 in ethanol
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15NO/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14,16H,15H2/t13-,14-/m0/s1
InChIKey
GEJJWYZZKKKSEV-KBPBESRZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)