Merck
670960
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]-2-Pyrrolidinmethanol
≥99.0%
Synonym(e):
(S)-2-{Bis-[3,5-bis-(trifluormethyl)-phenyl]-hydroxymethyl}-pyrrolidin
Größe auswählen
1 G
123,00 €
123,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
123,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H15F12NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
525.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
123,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Optische Reinheit
ee: ≥99.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
113-117 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
InChIKey
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)