Merck
670766
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-1,2-Cyclohexandiamin
97%
Synonym(e):
(1S)-trans-N-Boc-1,2-diaminocyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H22N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
Beilstein:
7745537
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.5%
97%
Form
solid
Optische Reinheit
ee: ≥99.0%
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9-/m0/s1
InChIKey
AKVIZYGPJIWKOS-IUCAKERBSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)