Merck
668192
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a;3,4- a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamin
97%
Synonym(e):
(S)-Monophos
Größe auswählen
1 G
51,00 €
51,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. September 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
51,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
51,00 €
Voraussichtliches Versanddatum10. September 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[p]1([o]c2c(c4c([o]1)ccc5c4cccc5)c3c(cc2)cccc3)N(C)C
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
InChIKey
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.