Merck
668044
Sigma-Aldrich
9-Undecinsäure
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
SMILES String
CC#CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h4-10H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
ZOYDMFOVPQMSPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)