Merck
667536
Sigma-Aldrich
1H-Benzotriazol-1-carbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Methyl-1H-benzotriazol-1-carboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C
SMILES String
COC(=O)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)11-7-5-3-2-4-6(7)9-10-11/h2-5H,1H3
InChIKey
DLEZVOPJBSAAGW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
New Benzotriazole Reagents
  • Reactant for synthesis of azolecarboxylic acid derivatives
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)