665126
4-Brom-2-Methylbenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C
SMILES String
Cc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves