Merck
664766
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzylsulfonylchlorid
96%
Synonym(e):
(4-Methylphenyl)-methansulfonylchlorid, 4-Methylbenzolmethansulfonylchlorid, p-Methyl-α-toluolsulfonylchlorid, p-Tolylmethansulfonylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
H3CC6H4CH2SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.