Merck
664014
Sigma-Aldrich
4-Brom-2-Chlorbenzoesäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(Cl)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.46
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-175 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H4BrClO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
JAVZWSOFJKYSDY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)