Merck
662976
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-Fluorpyridin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.498
Dichte
1.311 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
InChIKey
ZULRQGBHWBQPFE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
126.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)