Merck
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2C(ND2)CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
bp
165 °C
mp (Schmelzpunkt)
24-28 °C
Dichte
1.048 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+11
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
InChIKey
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)