Merck
658162
Sigma-Aldrich
Fmoc-Thr(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(O-t-Bu)CH(15NH-Fmoc)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.4°, c = 1 in ethyl acetate
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
132 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1/i24+1
InChIKey
LZOLWEQBVPVDPR-JFUFHFQJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)