Merck
299340
Sigma-Aldrich
Glycin-1-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
13C and 15N Labeled aminoacetic acid, 13C and 15N Labeled glycine
About This Item
Lineare Formel:
H215NCH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2]C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i2+1,3+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-SUEIGJEOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julian P Maier et al.
Cell death & disease, 12(8), 723-723 (2021-07-23)
Glioblastoma (GBM), the most malignant tumor of the central nervous system, is marked by its dynamic response to microenvironmental niches. In particular, this cellular plasticity contributes to the development of an immediate resistance during tumor treatment. Novel insights into the