Merck
657824
Sigma-Aldrich
3,3′-Bithiophen-5-Carboxaldehyd
97%
Synonym(e):
5-Formyl-3,3′-bithiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6OS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
101-104 °C
SMILES String
O=Cc1cc(cs1)-c2ccsc2
InChI
1S/C9H6OS2/c10-4-9-3-8(6-12-9)7-1-2-11-5-7/h1-6H
InChIKey
PIXDIVGXUUHIPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)