Merck
656801
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-Indanon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
Cc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C10H10O/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(9)11/h2,4,6H,3,5H2,1H3
InChIKey
KBHCTNGQJOEDDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)