Wichtige Dokumente
185663
5-Fluor-1-indanon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
113-114 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-40 °C (lit.)
Dichte
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1ccc2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H7FO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
InChIKey
WVPPBVAMKNQXJA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?