Merck
655783
Sigma-Aldrich
6-(4-Methoxyphenyl)-2-Pyridincarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
6-(4-Methoxyphenyl)-pyridin-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C13H11NO2/c1-16-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-3-11(9-15)14-13/h2-9H,1H3
InChIKey
JLUDQJVIZSPJFQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)