Merck
485659
Sigma-Aldrich
Ethylacetoacetat-2,4-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethyl 3-oxobutanoate-2,4-13C2
Größe auswählen
500 MG
654,00 €
654,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
654,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CO13CH2CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
654,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CCOC(=O)[13CH2]C([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-NDLBAUGKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)