Merck
651788
Sigma-Aldrich
Fotolack Entwickler I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
bp
129-138 °C (lit.)
Dichte
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
78.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.