Merck
651567
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-Chlorpyrimidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
235-238 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
InChIKey
OQZMDDKDHRIGDY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)