Merck
650242
Sigma-Aldrich
1-(2-Fluorbenzyl)-piperazin
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.5330 (lit.)
bp
93-96 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-4-2-1-3-10(11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
InChIKey
IGVNZJBYRPULAI-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)