Merck
649589
Sigma-Aldrich
Poly-(ethylenglykol)-bis-(3-methylsulfinyl)-propionat, polymer gebunden
extent of labeling: ~0.87 mmol/g S loading
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~0.87 mmol/g S loading
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)