Merck
647578
Sigma-Aldrich
Methyl-3-Brom-4-Methoxybenzoat
98%
Synonym(e):
Methyl-3-brom-4-methoxybenzoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(Br)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC)c(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)