Merck
646660
Sigma-Aldrich
Poly(2,5-di(octyloxy)cyanoterephthalyliden)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Form
solid
Löslichkeit
H2O: insoluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Allgemeine Beschreibung
Light emitting conjugated polymer.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)