Wichtige Dokumente
900766
6,12-Dihydro-6,6,12,12-tetrakis(4-octylphenyl)-2,8-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dithieno[2,3-d:2′,3′-d′]-s-indaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene
Empfohlene Produkte
Assay
>98%
Qualitätsniveau
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B%13(OC(C(O%13)(C)C)(C)C)c1[s]c2c([s]c3c2C(c6c3cc7c(c6)c8[s]c9c([s]c(c9)B%12OC(C(O%12)(C)C)(C)C)c8C7(c%11ccc(cc%11)CCCCCCCC)c%10ccc(cc%10)CCCCCCCC)(c5ccc(cc5)CCCCCCCC)c4ccc(cc4)CCCCCCCC)c1
InChI
1S/C88H112B2O4S4/c1-13-17-21-25-29-33-37-61-41-49-65(50-42-61)87(66-51-43-62(44-52-66)38-34-30-26-22-18-14-2)71-57-70-72(58-69(71)79-77(87)81-73(95-79)59-75(97-81)89-91-83(5,6)84(7,8)92-89)88(67-53-45-63(46-54-67)39-35-31-27-23-19-15-3,68-55-47-64(48-56-6
InChIKey
QIKMIMQCQNEOFG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)