Merck
646407
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-5-Brompyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
175-179 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
bromo
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H7BrN2O/c1-5(11)10-7-3-2-6(8)4-9-7/h2-4H,1H3,(H,9,10,11)
InChIKey
MJFCOXATGBYERZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)