Merck
645583
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzoesäure-methylester
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
bp
180-185 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-6-4-5-7(9(8)13-2)10(11)14-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
MGLIMPUPAKQITQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)