Merck
Y0000845
Atropin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Atropin, (±)-Tropintropat, endo-(±)-α-(Hydroxymethyl)-benzolessigsäure-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylester, Hyoscyamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.37
Beilstein:
91260
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atropine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
InChIKey
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Atropine for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Kompetitiver nichtselektiver Antagonist an zentralen und peripheren muskarinischen Acetylcholin-Rezeptoren.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joanna Kur et al.
The Journal of physiology, 592(3), 491-504 (2013-11-28)
Purinergic control of vascular tone in the CNS has been largely unexplored. This study examines the contribution of endogenous extracellular ATP, acting on vascular smooth muscle cells, in controlling vascular tone in the in vivo rat retina. Retinal vessels were
Incidence, pathophysiology, and treatment of complications during dobutamine-atropine stress echocardiography.
Marcel L Geleijnse et al.
Circulation, 121(15), 1756-1767 (2010-04-21)
D Poldermans et al.
European heart journal, 18 Suppl D, D86-D96 (1997-06-01)
Cardiac events in the peri-operative phase and late after non-cardiac vascular surgery are a major cause of morbidity and mortality. Numerous tests and diagnostic strategies--usually consisting of a combination of analysis of clinical risk factors and additional non-exercise dependent stress
Peter Jones et al.
Archives of disease in childhood, 97(2), 139-144 (2011-05-31)
Bradycardia occurs during the intubation of some critically ill children as a result of vagal stimulation due to hypoxia and/or laryngeal stimulation; such 'stable' bradycardia is accompanied by selective vasoconstriction. Some induction drugs also induce bradycardia which may be accompanied
Yossi Rosman et al.
Annals of internal medicine, 160(9), 644-648 (2014-05-07)
On the night of 21 August 2013, sarin was dispersed in the eastern outskirts of Damascus, killing 1400 civilians and severely affecting thousands more. This article aims to delineate the clinical presentation and management of a mass casualty event caused